包装
pkg of 1 unit
H × W × D
795 mm (31.3 in.) × 234 mm (9.2 in.) × 192 mm (7.6 in.)
適合性
for use with Elix®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with RiOs™
輸送温度
ambient
詳細
PrePak L壁固定用ブラケットは、PrePak L前処理パックを漏れのないよう確実に密着させるように設計された純水製造装置用付属品です。
このユニットには、Elix® およびRiOs™ 純水製造装置を保護するPrePak L前処理パックの設置・操作に必要な壁面ブラケット、継手、チューブ、圧力計が含まれています。
このユニットには、Elix® およびRiOs™ 純水製造装置を保護するPrePak L前処理パックの設置・操作に必要な壁面ブラケット、継手、チューブ、圧力計が含まれています。
特徴および利点
PrePak L前処理パックを漏れのないようぴったりと密着
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany