Merck
IX7XUVKT1
Milli-Q
ech2o® UVランプキット
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ/IX storage tanks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
NB.33
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
ech2o®
パラメーター
265 nm (wavelength)
適合性
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
詳細
このech2o®殺菌ランプキットには、水銀フリーUV LEDランプがMilli-Q® IX 7003/05/10/15での交換用に2個、およびMilli-Q® IQ/IX貯蔵タンクのASM用に1個含まれています。
アプリケーション
ech2o®ランプキットは、装置内および貯蔵タンク内のバイオフィルムの成長を制限するために使用されます。
特徴および利点
  • いずれのUVランプもUV-LEDで、水銀は含まれていません。
  • 265 nmのUVを発光して細菌の増殖を抑制します。
法的情報
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany