Merck
Z744122
Freezer box
W × L 3 in. × 3 in., without dividers
別名:
freezer container, freezer storage, storage container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
物質
white
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech FRSB-5000
テクニック
cryopreservation: suitable
W × L
3 in. × 3 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3" Freezer Box, Each
アプリケーション
Cryogenics
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)