Merck
HS120221
TrueNorth® Cardboard Microtube Freezer Boxes
pk of 10, Holds 100 x 0.5 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 100 x 0.5 mL tubes
包装
pk of 10
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120221
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
5.2 × 5.2 × 1.6 in.
ウェル直径
12 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low profile boxes are available in two sizes to accomodate standard 0.5 and 0.2 mL microtubes and vessels of a similar size. (must use tubes capable of being sotred at low temperatures)
特徴および利点
  • dividers included with the boxes
  • store in mechanical freezers or vapor phase LN
  • will fit into most standard freezer racking
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HS1202214061832766287