Merck
HS120201
Microtube Storage Box
blue polypropylene, pk of 5, Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
別名:
tube rack, tube storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.22
物質
blue polypropylene
特徴
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
包装
pk of 5
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120201
ウェル直径
12.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • easy-open hinged lid with snap clasp
  • autoclavable
  • designed for quick visual identification
  • uniform wells with location indentification
  • tube capacity is indicated on the outside of the box
  • translucent vibrant colors with frosted labeling area
  • debossed with a distinctive wave design
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)