Merck
HS2860A
TrueNorth® 段ボール製クライオバイアルボックスとふた
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., white, pk of 12
別名:
cryovial storage, freezer box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
物質
cardboard
特徴
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
包装
pk of 12
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS2860A
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
サイズ
133x133x50 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • 小さなサンプルやチューブを保管。
  • 。-196ºCで機械式冷凍庫または気相LN2中で保管。
  • 必要とされる温度で保存できるチューブを使用。
  • 色分けによりチューブの識別と分類が容易。
  • 底部の通気孔により、冷気、蒸気、またはLN2の効率的な循環と排出が可能。
  • すべてのボックスの占有面積は13.3x13.3 cm、高さは2種類から選択。
  • オートクレーブ滅菌は非推奨。
その他情報
パーティションは別途注文してください。
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)