詳細
Cardboard Vial Tube Storage Box
- Wells: 25
- Well Diameter: 50mm
- LxWxH: 3.4 x 3.4 x 1.5
- Two-piece set-up boxes with finger holds
- Made from paper coated cardboard
- Designed for standard 2.0 mL cryogenic tubes
- Partitions are included
- Color: Blue
- UOM: 10 ea/pk
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)