物質
polypropylene
特徴
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
包装
pk of 10
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120370
テクニック
cryopreservation: suitable
ウェル直径
12.1 mm
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- made from polypropylene material
- easy self-assemble boxes shipped flat-packed
- more durable than cardboard boxes as they are not susceptible to moisture
- significantly reduces the change of mold
- dividers included with the boxes
- store down to temperatures of -80C
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)