Merck
HS120371
TrueNorth® Flatpack PP Thin Film Freezer Boxes
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, blue, pk of 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
特徴
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
包装
pk of 10
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120371
テクニック
cryopreservation: suitable
ウェル直径
12.1 mm
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • made from polypropylene material
  • easy self-assemble boxes shipped flat-packed
  • more durable than cardboard boxes as they are not susceptible to moisture
  • significantly reduces the change of mold
  • dividers included with the boxes
  • store down to temperatures of -80C
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)