Merck
TANKVH1A1
Milli-Q
ベントフィルター
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants. For High-Flow applications.
別名:
ベントフィルターHF(高流量アプリケーション用)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
品質水準
包装
pkg of 1 unit
H
15.5 cm (6.1 in.)
ポアサイズ
0.45 μm pore size
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シームレスな統合のために再設計されたベントフィルターは、粒子や微生物などの気中浮遊汚染物質からの最適な保護により、高流量アプリケーション(流量:>16.5 L/min)用のMilli-Q® IQ/IX貯蔵タンク内の純水および超純水の純度を維持します。
タンクの水が空になると、装置に入る空気がベントフィルターでろ過されます。これにより、タンク内に入る空気の汚染が顕著に低下し、内部のバイオフィルム形成を防ぎます。
ベントフィルターは貯蔵タンクの上部に設置されているため、交換が簡単で、限られたスペースにも簡単に収まります。
アプリケーション
水道水から製造される高品質のMilli-Q® 純水(タイプ2)および超純水(タイプ1)は、世界中のさまざまなラボで、おもに研究および品質管理に使用されます。
特徴および利点
  • 粒子と細菌を保持する疎水性メンブレンフィルター。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品