Documenti fondamentali
82170
Supelco
(R)-Naproxen
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, Naproxen Impurity G, (2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
About This Item
Formula condensata:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Famiglia di API
naproxen
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -71±4°, c = 0.1 in chloroform
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
156-158 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Naproxen Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1040
Naproxen
Naproxen VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46482
Naproxen
Naproxen sodium 98.0-102.0%
Sigma-Aldrich
M1275
Naproxen sodium
Naproxen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1457301
Naproxen
Naproxen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP435
Naproxen
Naproxen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N0250000
Naproxen