PHR2527
Naproxen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
6-methoxynaphthalene-2-carboxylic acid, 6-Methoxy-2-naphthoic acid, Naproxen EP Impurity O
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1457312
Famiglia di API
naproxen
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)c1cc2c(cc(cc2)C(=O)O)cc1
InChI
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)