Key Documents
80818
Supelco
(2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Naproxen Impurity C (PhEur), (αS)-5-Bromo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Bromonaproxen
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.16
Beilstein:
5278975
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Famiglia di API
naproxen
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D 46±4°, c = 1 in chloroform
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(Br)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
JZRWXNBIQCMXSU-QMMMGPOBSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)