Documenti fondamentali
07499
Supelco
2-Methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Naproxen Impurity M, Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Formula condensata:
C10H7OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.20
Beilstein:
1859408
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Famiglia di API
naproxen
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
P. ebollizione
274 °C (lit.)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble (completely)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)