Documenti fondamentali
79584
Supelco
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Naproxen impurity J (PhEur), Ethylnerolin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Beilstein:
1862960
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Famiglia di API
naproxen
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
HTNFZFBCAOZBRK-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)