Documenti fondamentali
200174
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, 2-Methoxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-2-bromonaphthalene, 6-Methoxynaphth-2-yl bromide
About This Item
Formula condensata:
BrC10H6OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.09
Beilstein:
2043874
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
106-109 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-6-methoxynaphthalene was used in the synthesis of nabumetone [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone] by Heck reaction.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Preparation of Au?Ag?Pd trimetallic nanoparticles and their application as catalysts.
Tsai SH, et al.
J. Mater. Sci., 13(5), 978-980 (2003)