Documenti fondamentali
07547
Supelco
6-Methoxy-2-naphthoic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Naproxen impurity O (PhEur), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3OC10H6CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Famiglia di API
naproxen
Saggio
≥96.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
201-206 °C (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Used for preparation of arylamide inhibitors (HIV-1 integrase)
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2