Documenti fondamentali
07506
Supelco
(S)-Naproxen ethyl ester
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Naproxen impurity F (PhEur), (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Ethyl (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Famiglia di API
naproxen
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D 48±4°, c = 0.1 in chloroform
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](C(OCC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
URNAYRDBUUZOIU-NSHDSACASA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)