Documenti fondamentali
80821
Supelco
(2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Naproxen Impurity D (PhEur), (αS)-5-Iodo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Iodo naproxen, Naproxen EP Impurity D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13IO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Famiglia di API
naproxen
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D 41±4°, c = 1 in chloroform
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(I)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13IO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
MNTGUQDQTXNYMT-QMMMGPOBSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ina N Eckert et al.
Frontiers in immunology, 11, 616531-616531 (2021-02-16)
Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) represent a major population controlling T cell immune responses. However, little is known about their molecular requirements for homing and T cell interaction to mediate suppression. Here, we investigated the functional role of the homing and
Alex Kiepas et al.
Journal of cell science, 133(4) (2020-01-29)
Fluorescence illumination can cause phototoxicity that negatively affects living samples. This study demonstrates that much of the phototoxicity and photobleaching experienced with live-cell fluorescence imaging occurs as a result of 'illumination overhead' (IO). This occurs when a sample is illuminated