PHR2528
Naproxen Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(S)-Naproxen ethyl ester, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Ethyl (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
naproxen
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C[C@H](C(OCC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
URNAYRDBUUZOIU-NSHDSACASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)