PHR2517
Naproxen Related Compound K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, α-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, (±)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, 1-[6-Methoxy-2-naphthyl]hydroxyethane, 2-(1-Hydroxyethyl)-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1457414
Famiglia di API
naproxen
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
OUVJWFRUESFCCY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)