178268
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate
Sinonimo/i:
PAR monosodium salt hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N3NaO2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.19 (anhydrous basis)
Beilstein:
3825637
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.5% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
λmax
411 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].Oc1cc([O-])ccc1\N=N\c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O2.Na.H2O/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;;/h1-7,15-16H;;1H2/q;+1;/p-1/b14-13+;;
KMHFHNVYQMFVAN-QDBORUFSSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt is a chromophoric indicator and chromogenic chelator employed for the spectrophotometric determination of several metal ions.
Applicazioni
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate has been used in the preparation of titanium reagent for the spectrometric measurement of hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide anion (O2•-). It is also suitable to measure the concentration of Zn2+, Zinc transition metal ions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Analytical Chemistry, 57, 625-625 (1985)