323209
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
96%
Sinonimo/i:
PAR
Saggio
96%
Stato
powder
Composizione
Carbon: 58.6-64.2%
Nitrogen: 18.6-20.4%
tecniche
titration: suitable
Colore
brown-red
Punto di fusione
192-202 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(\N=N\c2ccccn2)c(O)c1
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,15-16H/b14-13+
RJNYNDHYSJRRDW-BUHFOSPRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?