471321
2-(Diethylamino)ethanol
≥99.5%
Sinonimo/i:
N,N-Diethylethanolamine, DEAE, DEEA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.04 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Limite di esplosione
11.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
161 °C (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CCN(CC)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
471321-500ML | 4061832359885 |
471321-100ML | 4061837015267 |
471321-18L | 4061832359878 |
471321-2L | 4061837015274 |