471526
1-Dimethylamino-2-propanol
≥99%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylisopropanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
121-127 °C (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- novel unsymmetrical 2,3,9,10,16,17,23-heptakis(alkoxyl)-24-mono(dimethylaminoalkoxyl)phthalocyanine compounds
- homoleptic nickel(II) aminoalkoxide
- Adduct with cobalt(II) 2,4-pentanedionate (acac)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
471526-25ML | |
471526-250ML | 4061832360133 |
471526-2L |