D144401
3-Dimethylamino-1-propanol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
163-164 °C (lit.)
Densità
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-6(2)4-3-5-7/h7H,3-5H2,1-2H3
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup