Documenti fondamentali
149993
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propanol
95%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2N(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4435 (lit.)
P. ebollizione
81-83 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CCN(CC)CCCO
InChI
1S/C7H17NO/c1-3-8(4-2)6-5-7-9/h9H,3-7H2,1-2H3
WKCYFSZDBICRKL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Diethylamino-1-propanol was used to develop a model system that polymerizes racemic lactide (D,L-LA).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Agostino Pietrangelo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11649-11657 (2010-08-03)
We report the results of a comprehensive investigation of the recently discovered stereoselective and controlled polymerization of racemic lactide (D,L-LA) using an initiator prepared in situ from indium(III) chloride (InCl(3)), benzyl alcohol (BnOH), and triethylamine (NEt(3)). Linear relationships between number-average