B42985
1,3-Bis(dimethylamino)-2-propanol
97%
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-diamino-2-propanol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH(OH)CH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4422 (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3)4/h7,10H,5-6H2,1-4H3
JGVZJRHAZOBPMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?