309338
Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Sinonimo/i:
Nickel(2+) diperchlorate hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
15.3-17.0% Ni (EDTA titration)
Punto di fusione
140 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Ni.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges