M1407
Malononitrile
≥99%
Sinonimo/i:
Dicyanomethane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- base-promoted on-water synthesis of [1,6]-naphthyridines.†
- synthesis of γ-ketoamides.
- preparation of heterocyclic privileged medicinal scaffolds involving pyridine, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.