E18425
Ethyl cyanoacetate
≥98%
Sinonimo/i:
(Ethoxycarbonyl)acetonitrile, 2-Cyanoacetic acid ethyl ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanenitrile, Cyanoacetic acid ethyl ester, Cyanoacetic ester, Ethyl α-cyanoacetate, Ethyl 2-cyanoacetate, Ethyl cyanacetate, Malonic acid ethyl ester nitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 67.8 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
208-210 °C (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ethyl cyanoacetate is widely used as a building block in organic synthesis to produce active pharmaceutical ingredients.
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.