C88505
Cyanoacetic acid
99%
Sinonimo/i:
2-Cyanoacetic acid, Cyanoethanoic acid, Malonic mononitrile, Monocyanoacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 100 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
108 °C/0.15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
64-70 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Stringa SMILE
OC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Along with acetic anhydride for cyanoacetylation of various pyrroles, indoles, and aniline derivatives. It can also be used in other reactions such as cyclizations, syntheses of coumarins and other heterocycles.
- To prepare of key intermediate via Knoevenagel condensation in the total synthesis of 5-acetamido-substituted melatonin derivatives as MT3 receptor ligands.
- In the synthesis of aminopyrrolinone derivatives by reacting Ugi adducts of cyanoacetic acid and aromatic aldehydes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?