226319
Ethyl isocyanoacetate
95%
Sinonimo/i:
α-Isocyanoacetic acid ethyl ester, (Ethoxycarbonyl)methyl isonitrile, 2-Ethoxy-2-oxoethyl isocyanide, 2-Ethyloxycarbonylmethyl isocyanide, Ethoxycarbonylmethyl isocyanide, Ethyl α-isocyanoacetate, Ethyl 2-isocyanoacetate, Isocyanoacetic acid ethyl ester
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. eboll.
194-196 °C (lit.)
Densità
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
isonitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-3-8-5(7)4-6-2/h3-4H2,1H3
FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?