Documenti fondamentali
58825
Sigma-Aldrich
tert-Butyl isocyanoacetate
technical, ≥95% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CNCH2COOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.17
Beilstein:
4130722
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.422
P. ebollizione
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
isonitrile
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4/h5H2,1-3H3
IQSYKHVFMYGJER-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Review
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
U. Schollkopf
Angewandte Chemie (International Edition in English), 89, 351-351 (1977)
Stefan Oelmann et al.
Biomacromolecules, 20(1), 90-101 (2018-06-06)
A Passerini three-component polymerization was performed for the synthesis of amphiphilic star-shaped block copolymers with hydrophobic cores and hydrophilic coronae. The degree of polymerization of the hydrophobic core was varied from 5 to 10 repeating units, and the side chain