401439
Zinc perchlorate hexahydrate
Sinonimo/i:
Perchloric acid zinc hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crystals and lumps
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.6H2O.Zn/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- For acylation of electron-deficient phenols, sterically hindered alcohols and amines.
- For the synthesis of 2-hydroxy sulfides by the opening of epoxide rings with thiols.
- For solvent‐free condensation of carboxylic acids with alcohols.
- An electrolyte for aqueous Zinc batteries.
- A precursor for the synthesis of highly fluorescent ZnSe quantumdots.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.