401374
Cadmium perchlorate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystals and lumps
Livello qualitativo
Composizione
Degree of hydration, ~6
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
reagent type: oxidant
Concentrazione
25-28% Cd (EDTA titration)
Stringa SMILE
O.[Cd++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Cd.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
SGAGEPDIZCCCPW-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.