Documenti fondamentali
498297
Sigma-Aldrich
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
(H2N)2C6H2-1,3-(OH)2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
254 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Nc1cc(N)c(O)cc1O
InChI
1S/C6H8N2O2.2ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;/h1-2,9-10H,7-8H2;2*1H
KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride may be used as a precursor in the synthesis of:
  • poly(p-phenylene benzobisoxazole) (PBO)
  • poly(2,6-naphthalenebenzobisoxazole) (Naph-2,6-PBO)
  • poly(1,5-naphthalenebenzobisoxazole) (Naph-1,5-PBO)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Facile sulfur-assisted carbonylation of diaminoresorcinol with carbon monoxide.
Mizuno T, et al.
Heteroatom Chem., 23(1), 111-116 (2012)
A safe cost-efficient synthesis of 4,6-diaminoresorcinol.
Pews RG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(23), 8255-8256 (1997)
Synthesis, structure and properties of carbon nanotube/poly(p-phenylene benzobisoxazole) composite fibres.
Li J, et al.
Polymer International, 55(4), 456-465 (2006)
The synthesis, characterization, and crystal structures of poly (2,6-naphthalenebenzobisoxazole) and poly (1,5-naphthalenebenzobisoxazole).
Park SY, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 44(14), 1948-1957 (2006)