Documenti fondamentali
529567
Sigma-Aldrich
Cadmium perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Cd(ClO4)2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.31 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Composizione
Degree of hydration, ~6
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
reagent type: oxidant
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.[Cd++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Cd.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
SGAGEPDIZCCCPW-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Siyi Hu et al.
The Analyst, 139(18), 4681-4690 (2014-07-24)
Biofunctionalized quantum dots (QDs), especially protein-coated QDs, are known to be useful targeted fluorescent labels for cellular and deep-tissue imaging. These nanoparticles can also serve as efficient energy donors in fluorescence resonance energy transfer (FRET) binding assays for the multiplexed
Herman S Mansur et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 52, 61-71 (2015-05-09)
Cancer remains one of the world's most devastating diseases with millions of fatalities and new cases every year. In this work, we attempted to develop a facile "enzyme-free" fluoroimmunoassay based on the novel nanoconjugates composed of CdS quantum dots (QDs)