459100
Lead(II) perchlorate hydrate
≥99.995%
Sinonimo/i:
Lead perchlorate hydrate
Saggio
≥99.995%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Densità
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- Reactant for preparation of lead coordination polymers
- Pb(II) hydroxycarbonate (plumbonacrite) nanoparticles.
- Lead sulfide semiconductor nanoparticles by radiolytic method.
- Lead coordination polymers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?