272728
Benzoylacetonitrile
99%
Sinonimo/i:
β-Oxohydrocinnamonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
160 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
82-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(CC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?