Documenti fondamentali
543578
Sigma-Aldrich
4-Toluoylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Oxo-3-p-tolylpropionitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4C(O)CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
nitrile
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Toluoylacetonitrile (Tol-4) may be used to synthesize (nitrido)(nitrile-enolato) complex, trans-[Mo(N)(NCCHCOTol-4)(dppe)2], where dppe = Ph2PCH2CH2PPh2.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reaction Mechanism of the C:N Triple Bond Cleavage of β-Ketonitriles on a Molybdenum (0) Center1
Tanabe Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(8), 1690-1699 (2000)