Documenti fondamentali
D40752
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane
98%
Sinonimo/i:
EDB, Ethylene dibromide
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.86
Beilstein:
605266
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
~6.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.7 mmHg ( 25 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
131-132 °C (lit.)
Punto di fusione
8-11 °C (lit.)
Densità
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,2-Dibromoethane can be used:
  • To prepare functionalized styrenes by reacting with arylboronic acids via palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
  • Along with potassium iodide(KI) for α-acyloxylation of ketones with carboxylic acids without the use of transition metals and strong oxidants.
  • In the synthesis of 5-aryl/alkyl-2-vinyl-2H-tetrazoles through one-pot regioselective vinylation of 5-tetrazoles without a metal catalyst or organocatalyst.
  • In the preparation of aryltriethoxysilane using aryl bromide, Mg powder and tetraethyl orthosilicate through sonochemical Barbier-type reaction.
  • As a reoxidizing reagent along with a silver catalyst in the regioselective carbomagnesiation of terminal alkynes with alkyl Grignard reagents.
Altre note
May darken in storage
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
1,2-Dibromoethane and KI mediated α-acyloxylation of ketones with carboxylic acids
Wang X, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 5(16), 2891-2894 (2019)
One-pot regioselective vinylation of tetrazoles: preparation of 5-substituted 2-vinyl-2H-tetrazoles
Roh J, et al.
Tetrahedron Letters, 51(10), 1411-1414 (2010)
Silver-catalyzed carbomagnesiation of terminal aryl and silyl alkynes and enynes in the presence of 1, 2-dibromoethane
Fujii Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(9), 1115-1117 (2009)
A facile and efficient synthesis of aryltriethoxysilanes via sonochemical Barbier-type reaction
Lee AS, et al.
Tetrahedron Letters, 47(39), 7085-7087 (2006)
Saturation vapor pressures and transition enthalpies of low-volatility organic molecules of atmospheric relevance: from dicarboxylic acids to complex mixtures.
Merete Bilde et al.
Chemical reviews, 115(10), 4115-4156 (2015-05-02)