Documenti
03505
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
EDB, Ethylene dibromide
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.86
Beilstein:
605266
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
~6.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.7 mmHg ( 25 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539
P. eboll.
131-132 °C (lit.)
Punto di fusione
8-11 °C (lit.)
Densità
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1,2-Dibromoethane (EDB) is a water-soluble dihaloalkane that was widely used as a soil and grain fumigant. This led to the contamination of soil, surface, and groundwater with residual EDB. As it is a potent carcinogen and mutagen, many studies have been conducted to identify chemical reactions for its degradation in the environment.
Applicazioni
1,2-Dibromoethane can be used:
  • To generate vinyl bromide in situ, which can undergo a palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl boronic acids to form functionalized styrene derivatives.
  • As a brominating agent of tertiary carbanions in sterically hindered molecules.
  • As a building block to synthesize 2-arylsulfonyl hydrazones, (±)-horsfiline and 7-oxo-2, 3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de] [1,4] benzoxazine-6-carboxylic acids.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Determination of 1, 2-dibromoethane (EDB) in field soils: Implications for volatile organic compounds
Sawhney BL, et al.
Journal of Environmental Quality, 17(1), 149-152 (1988)
Synthesis and antibacterial activities of substituted 7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de][1,4] benzoxazine-6-carboxylic acids
Hayakawa I, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 32(12), 4907-4913 (1984)
Persistence of 1, 2-dibromoethane in soils: entrapment in intraparticle micropores
Steinberg SM, et al.
Environmental Science & Technology, 21(12), 1201-1208 (1987)
Genotoxic effects of 1, 2-dibromoethane and 1, 2-dichloroethane
Rannug ULF
Mutation Research. Reviews in Mutation Research, 76(3), 269-295 (1980)
Efficient Synthesis of (?)-Horsfiline through the MgI2-Catalyzed Ring-Expansion Reaction of a Spiro [cyclopropane-1,3′-indol]-2′-one
Fischer C, et al.
Helvetica Chimica Acta, 83(6), 1175-1181 (2000)