34860
Metanolo
≥99.9%, suitable for immunofluorescence, HPLC
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Metanolo, suitable for HPLC, ≥99.9%
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
HPLC: suitable
immunofluorescence: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.03% water (Karl Fischer)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
applicazioni
PFAS testing
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Può essere utilizzato nei seguenti studi:
- saggio delle unità formanti colonie di fibroblasti da cellule mononucleari del midollo osseo
- come solvente per la preparazione di estratti di ife di Aspergillus per la stima della gliotossina mediante HPLC a fase inversa
- in studi di immunofluorescenza
- per preparare l′eluente per l′isolamento via HPLC a coppia ionica in fase inversa di nucleotidi e dei loro prodotti di decomposizione.
Può essere utilizzato nei seguenti studi:
- saggio delle unità formanti colonie di fibroblasti da cellule mononucleari del midollo osseo
- come solvente per la preparazione di estratti di ife di Aspergillus per la stima della gliotossina mediante HPLC a fase inversa
- in studi di immunofluorescenza
- per preparare l′eluente per l′isolamento via HPLC a coppia ionica in fase inversa di nucleotidi e dei loro prodotti di decomposizione.
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
- L′articolo codice 34860-4X2.5L-R uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34860-2.5L-R che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
- L′articolo codice 34860-6X1L-R uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34860-1L-R che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolli
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry