Documenti fondamentali
8.03279
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-690-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
166-168 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-34 °C
Temp. transizione
flash point 54 °C
Densità
1.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup