Documenti fondamentali
D40809
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethylene, mixture of cis and trans
98%
Sinonimo/i:
Acetylene dibromide
About This Item
Formula condensata:
BrCH=CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.85
Beilstein:
1719351
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5405 (lit.)
P. ebollizione
110 °C/754 mmHg (lit.)
Densità
2.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br\C=C\Br
InChI
1S/C2H2Br2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
UWTUEMKLYAGTNQ-OWOJBTEDSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)