Documenti fondamentali
425362
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-d4
99 atom % D
Sinonimo/i:
Ethylene-d4 dibromide
About This Item
Formula condensata:
BrCD2CD2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.5% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
131-132 °C (lit.)
Densità
2.226 g/mL at 25 °C
applicazioni
agriculture
environmental
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
PAAZPARNPHGIKF-LNLMKGTHSA-N
Descrizione generale
1,2-Dibromoethane-d4 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It has been reported to be synthesized by reacting acetylene-d2 and deuterium bromide.
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis of N1-tritylethane-1,1,2,2-d4-1,2-diamine: a novel mono-protected C-deuterated ethylenediamine synthon.
Yang J, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 55(13), 463-466 (2012)
Synthesis of organic deuterium compounds: Part VI. Formaldehyde-d2 and formaldehyde-d.
Bannard RAB, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 31(4), 351-360 (1953)
Synthesis of organic deuterium compounds: III. 1,2-dibromoethane-d4 and its derivatives.
Leitch LC and Morse AT.
Canadian Journal of Chemistry, 30(12), 924-932 (1952)