Documenti fondamentali
358703
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-tetracloroetano-d2
≥99.5 atom % D
Sinonimo/i:
1,2-dideutero-1,1,2,2-tetracloroetano
About This Item
Formula condensata:
Cl2CDCDCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.86
Beilstein:
1699903
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
145-146 °C/737 mmHg (lit.)
Densità
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Descrizione generale
L′1,1,2,2-Tetracloroetano-d2 è un 1,1,2,2-Tetracloroetano in cui tutti e due gli atomi di idrogeno sono stati sostituiti con deuterio. Viene comunemente usato come solvente per NMR.
Applicazioni
L′1,1,2,2-Tetracloroetano-d2 è usato come solvente:
  • Nella sintesi di una schiuma di copolimeri delle cicloolefine (COC), che è un materiale super-isolante utilizzato in applicazioni di energy management.
  • Nelle indagini NMR quantitative per la determinazione di composti intermedi vari.
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
A E London et al.
Science advances, 5(5), eaav2336-eaav2336 (2019-05-30)
Interest in high-spin organic materials is driven by opportunities to enable far-reaching fundamental science and develop technologies that integrate light element spin, magnetic, and quantum functionalities. Although extensively studied, the intrinsic instability of these materials complicates synthesis and precludes an
Randi Zhang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(47), 17488-17498 (2019-11-21)
Five structurally related bis(arylimino)pyridine-iron(ii) chloride complexes, [2-[CMeN{2,6-{(4-FC6H4)2CH}2-4-NO2}]-6-(CMeNAr)C5H3N]FeCl2 (Ar = 2,6-Me2C6H3Fe1, 2,6-Et2C6H3Fe2, 2,6-i-Pr2C6H3Fe3, 2,4,6-Me3C6H2Fe4, and 2,6-Et2-4-MeC6H2Fe5), incorporating one N-2,6-bis{di(4-fluorophenyl)methyl}-4-nitrophenyl group and one distinct N-aryl group, have been prepared in good yield through the interaction of the corresponding free ligands (L1-L5) with
Haobing Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(32), 12624-12633 (2019-07-26)
The precise control of regio- and stereochemistry in the cyclopolymerization of heteroatom-functionalized α,ω-dienes is of much interest and importance, but has remained a challenge to date. We report herein the regio-, diastereoselective and stereoregular cyclopolymerization of ether- and thioether-functionalized 1,6-heptadienes
Liwei Guo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(17), 5604-5613 (2019-04-09)
A novel family of 2,6-bis[1-(p-dibenzocycloheptylarylimino)ethyl]pyridylcobalt dichlorides Co1-Co4 were synthesized and fully characterized by FT-IR, 1H NMR, and elemental analysis as well as X-ray diffraction analysis. The 1H NMR spectra of these paramagnetic cobalt complexes Co1-Co3 showed similar spectra with one
Andrea L Widstrom et al.
Scientific reports, 9(1), 18267-18267 (2019-12-05)
We report the temperature dependent NMR of two Diels-Alder adducts of furan: one formed with maleic anhydride and the other with N-methylmaleimide. These adducts are the products of so-called 'click' reactions, widely valued for providing simple, reliable, and robust reactivity.