331511
1,2-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Tetradeutero-1,2-dichlorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.5509 (lit.)
P. ebollizione
178-180 °C (lit.)
Punto di fusione
-17 °C (lit.)
Densità
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
331511-10G | 4061826728055 |
331511-5G | 4061826728147 |
331511-10X1G-N | 4061837614309 |
331511-1G | 4061837614316 |
331511-5X5G-N | 4061837614323 |