Documenti fondamentali
617105
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
172-173 °C (lit.)
Punto di fusione
-25--22 °C (lit.)
Densità
1.323 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
ZPQOPVIELGIULI-RHQRLBAQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)